硅氧烷短缺——替代泵管解决方案
您可能已经意识到,目前全球范围内的硅氧烷短缺,迫使全球供应有限、有机硅价格上涨。
最新信息暴露了影响全球有机硅原材料供应、潜在的多年或长期问题。不幸的是,现在我们以当前价格及时为您提供硅胶管的能力也受到影响。
Masterflex 提供可满足您需求的多种泵管解决方案。下面列出的所有方案 均通过生物相容性 USP VI 类以及 FDA 21 CFR 177.2600 认证, 且可提供验证文件。如果您不确定接下来需要采取的步骤或需要帮助,请联系我们的应用专家。
应用于高纯度应用的最佳泵管
Masterflex Puri-Flex 泵管:
- 在关键性能测试中击败有机硅
- 始终确保库存
- 可热封和焊接
- 低可提取物或可浸出物
- 产品的散裂(颗粒释放)程度小
- 低蛋白结合
硅胶管的其他绝佳替代品:
免责声明: 这些 Masterflex 泵管方案已通过 FDA 21 CFR 和 USP Class VI 的生物相容性认证,并可根据要求提供验证文件。请注意,这些方案只是替代产品建议;将其应用于您的操作之前,请务必执行泵管测试。