水分分析
VWR提供一系列可供选择的红外加热、卤素、金属、陶瓷或盘绕的石英元件水分仪,可以进行日常和精密测量。
- 红外加热 - 无玻璃(MB23), 卤素为了快速得到结果(MB25), 带玻璃或铝制面板的加热原件(MA35)
- 高精度水分分析:卤素(MB35, MB45, MA 100), 陶瓷或盘绕的石英元件 (MA100 and MA150)
- 一系列在法定计量中使用的验证版本可供选择
Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 2PM ET on 20th April 2024.
VWR提供一系列可供选择的红外加热、卤素、金属、陶瓷或盘绕的石英元件水分仪,可以进行日常和精密测量。