安全和锋利的平衡
当提及到刀片的安全性,最大的困难就是要设计出一种刀片,不但要能比传统的刀片安全,还要能俐落地切割大部份的材料。Slice的独特安全刀片,便是用多种方式来克服了这道难题。
缩短初始切割区域
初始切割区域主要是指刀刃上实际用于切割的部份。这个区域会因研磨刀刃的角度大小而有所不同。传统的刀片,因打磨的角度较小,可见其初始切割区域较长且较尖锐,让使用者更容易受到撕裂伤。Slice在这里使用了独特双角度打磨技术,加大了研磨的角度并明显缩短了初始切割区域。如此巧妙的设计,让刀刃不但可以俐落有效地切割,并能将使用者受伤的风险降到最低
肌肤的特性
Slice的安全刀片变钝的非常慢。因此,不会在运送前作任何锐利处理,拆封后也能马上安心使用: 它们使用独特安全刀刃技术,也就是说,Slice的刀刃是即便触碰也不易割手。
人体肌肤的外侧坚硬,内侧柔软。Slice的工程师在设计刀片时,将这点也考虑了进去。研磨角度较大的刀刃,可有效地将刀刃施加在肌肤的力道,分散到肌肤的表层。相对地,由于外力无法分散,研磨角度较小的传统刀片会轻易地刺穿肌肤
锋利度
另一项会影响到刀片安全性的因素就是锋利度。传统的刀片(无论是金属或是陶瓷刀片),在它们非常锋利或是变得很钝的时候都非常的危险。金属的刀片很快就会变钝,因此制造商多会将刀片制作的更锋利再来运送,传统的陶瓷刀片也是依照这样的制造模式进行。
Slice的安全刀片变钝的非常慢。因此,不会在运送前作任何锐利处理,拆封后也能马上安心使用: 它们使用独特安全刀刃技术,也就是说,我们的刀刃是即便触碰也不易割手的。下面这个视频会让您知道过于锋利的金属刀片和传统陶瓷刀片和我们Slice安全刀片相比,是多么的危险: