如何将泵管装载至 Masterflex L/S 标准泵头
视频摘要
视频演示 如何将硅胶和 Tygon Lab 泵管正确装载至 Masterflex L/S 标准泵头。
步骤
预装载
- 选择 L/S 标准泵头:用于薄壁或厚壁泵管
- 确保“止推垫圈”位于电机两侧
- 找到泵管钥匙并置于一侧
- 泵管钥匙对泵管施加适当的拉伸作用力并使之居中
装载硅胶或 Tygon Lab 泵管
- 选择所需泵管长度
- 插入泵管连接器和夹具
- 移除一个头部的“端盖”
- 旋转使端口位于手掌
- 以自然曲线将泵管放入端口
- 将其靠在前面两个滚轮上
- 在泵管和电机板之间插入泵管钥匙
- 转动钥匙并滑过泵管至另一侧,同时将泵管固定到位
- 完成时移除钥匙
- 更换端盖并使两端对齐
- 将两半挤在一起。请勿使用手指夹住泵管或将手指放在两半之间。
- 若关闭泵头困难,将泵管钥匙插入槽中并转动 1 - 2 次
- 检查泵管是否位于泵头中心
提示:使用 Tygon 泵管时,如果转动钥匙或关闭泵困难,请将一滴水流过泵管边缘。这有助于钥匙轻松滑过泵管。
附加提示:当准备好更换泵管时,将泵管钥匙插入槽中并转动 1 - 2 次以将泵头稍微推开,以便更加轻松地卸下泵管。
视频记录
装载之前
这些是 L/S Standard 泵。每个 泵头 设计用于一种尺寸的 泵管,确保最佳的包容性和性能。今天我将演示 加 载 Masterflex L/S 标准泵头的正确方法。但首先我们一起回顾一下这两种 L/S 标准泵。这种泵头使用薄壁管,其滚轮略微延伸通过板。这种泵头使用厚壁管。其滚轮位于板内。请注意两侧的“止推垫圈”,并确保两个止推垫圈都在电机上。这里有一个泵管钥匙。我们在装载泵的过程中 会使用。使用泵管钥匙对泵管进行适当的拉伸,并将泵管置于滚轮和泵内部中心。现在我们来装载泵头!
如何将硅胶泵管装载至标准泵头
首先,选择要放入泵中的所需泵管长度。插入泵管接头和夹具以将接头固定到位。这是硅胶材料。注意如何确保泵管呈自然曲线。您需要将这条呈自然曲线的泵管装载至电机。移除一个“端盖”。旋转使端口位于手掌。拿起泵管,将其自然放入端口,将其靠在前面两个滚轮上,然后取出泵管钥匙并将其插入泵管和电机板之间。注意钥匙如何将泵管压入外壳。现在我要开始将钥匙转动到另一侧,同时使用我的拇指将泵管固定到位。使用钥匙将泵管均匀地压入泵中。稍微移动拇指并取下钥匙。更换端盖,小心不要夹住泵管并将其对齐。将两半挤在一起,同时确保不要夹住两半之间的泵管。注意确保泵管现在位于泵头中心
如何将 Tygon-Lab 泵管装载至标准泵头
Tygon 泵管 相比硅胶材料更硬。重复与上述硅胶管装载 相同的 装载过程。有一个小技巧可帮助您装载这种类型的材料。如果转动钥匙或关闭泵存在困难,请将一滴水流过泵管边缘。这有助于钥匙轻松滑过泵管。有时将泵头放回原处时可能面临困难。拿起钥匙,将其放入插槽并转动一到两圈。这会稍微拉伸并放松泵管。泵应该会更容易关闭。确保不要夹住泵管并使其居中。如其未完全居中,请不要担心,由于您已使用钥匙正确拉伸泵管,一旦泵管安装在泵驱动器上并开始运行时,其会自动在泵内居中。
还有一个技巧,在您准备好更换泵管时打开泵的简单方法。再次使用泵管钥匙,将其插入槽中并转动几次。这会将泵头稍微推开。移出泵管则更加轻松
上次更新时间:2021 年 5 月 3 日