案例研究:用于放射治疗和同位素产品的定制 ICC 泵
Ismatec® Reglo® ICC 泵:专为放射治疗和同位素产品定制
背景/挑战
一家领先的放射治疗和同位素产品制造商需要包含 4 个独立控制通道的泵附件。他们还需要定制一个安装系统,以配合特定的安装配置。
我们的定制设计解决方案
该项目由我们的工程团队负责。他们推荐使用 Ismatec® Reglo® 独立通道控制 (ICC) 泵,并为其定制了一个安装板。他们为此开发了一个完整的定制泵系统。
Reglo ICC 多通道蠕动泵允许用户单独控制每个通道的流量和方向。该泵可用于连续泵送或精确分配,流速高达 35 mL/min,并且每个通道都可双向流动。此外,通过独立通道校准可最大限度地减少管间差异,从而实现高校准精度。
产生的效益
这款新型定制泵可轻松安装在客户的机柜内。我们的快速响应确保了客户的产品发布计划如期举行。通过我们的定制安装组件,客户每台机组节省了 200 美元的人工成本。