案例研究:用于 UV 镀膜设备的定制泵解决方案
Masterflex® Easy-Load® II 泵头取代隔膜泵应用于镀膜设备
背景/挑战
一家领先的 UV 固化和镀膜设备制造商利用隔膜泵将 UV 涂料运送至镀膜机滚轴。隔膜泵需要经常维护,造成其终端用户的运营成本增加。这家制造商希望有更准确、可靠且易于使用的设计来替换隔膜泵。
我们的定制设计解决方案
Masterflex 定制工程团队与该客户合作提出了隔膜泵的替换解决方案。团队推荐了 Masterflex® Easy-Load® II 泵头,并根据客户的镀膜设备进行定制,同时也推荐配套使用 Norprene® 泵管。
Masterflex Easy-Load II 泵头带自动保持功能,无需手动调整即可将泵管固定到位,只需装上泵管并启动泵,减少了泵管装配时间。转子有四个滚轴,提高了压力性能和机械稳定性,同时减少了脉动。因此压力尖峰更少。改进了闭塞床的几何结构,以延长泵管寿命。
Norprene 泵管专为要求出色的耐化学性、耐热性、耐臭氧性和耐紫外线 (UV) 光性以及泵使用寿命长的应用而设计,因此对该应用来说,Norprene 泵管(采用前三种配方时)是理想选择。
产生的效益
Masterflex Easy-Load II 泵头能保证可靠一致的流体输送,且停机时间最少。对于制造商及其终端用户而言,这种泵和电机的组合解决方案具有成本效益。采用 Easy-Load 泵技术,通常每个维护周期可节省 1 到 2 小时。每小时可节省 100 至 150 美元。