泵送粘性流体
粘性流体的流动速度比类水流体慢得多,原因包括:
  1. 流体比水更具抗流动性。
  2. 粘性流体与管壁之间的摩擦力比水大。
蠕动(泵管)泵是泵送粘性流体的理想选择。请按照以下步骤操作以确保蠕动泵系统达到最佳效率。
  1. 减慢泵的速度, 流体只会以特定流速进入泵头。一旦达到这个流速,不会再因电机速度的增加而加快。随着粘度增加以及泵管尺寸减小,系统的最大有效泵送速度将降低。
  2. 选择的泵管尺寸应大于 泵水所需的尺寸。选择 100 rpm 时各种粘性流体的近似流速,这适用于不同尺寸的 Masterflex® L/S 泵管。找到需泵送的流体的粘度,沿着图表水平移动到需要的流速,然后选择下一个更大尺寸的泵管。更大尺寸的泵管可以确保泵在更高的驱动速度下有效地运行。
  3. 选择坚固的厚壁泵管, 例如 Norprene®、Viton® 或 Tygon®。由于这类泵管在卡入泵头后可以更快地恢复原形,性能更佳。这样液体将被更大的力拉入泵管中。
  4. 选择带有光滑孔的泵管。 这可以减少摩擦力。Tygon 或硅胶管是不错的选择。
  5. 稍微对泵的入口加压 [小于 15-20psi (1-1.4bar)]。这可以保持入口泵管充满液体,使泵送更有效。
  6. 降低流体的粘度。 加热流体(如果可能的话),粘度通常会随着温度的升高而降低。
对于粘性流体,无法精确地选择合适的泵管尺寸和类型。上述提示仅作为一般指南,切记,应通过实验为您的应用选择正确的泵管。
点击查看流量曲线, 该曲线展示了针对各种粘度推荐的 L/S 管尺寸。我们不建议使用比图示尺寸更小的泵管,但可以接受更大尺寸的泵管。请记住,泵管尺寸增加,则流速会加快,这是因为随着内径的增大,摩擦损失会减少。不仅流体更容易流动,且可以采用更高的驱动速度,而不会损失效率。
本应用提示中的数据基于 Norprene 管、适当的 Easy-Load® 泵头和 25°C 条件下的粘度标准。入口和出口距离泵 2.5 水平英尺(0.75 米)(无吸程或排出压头)。