买生命科学耗材送移液器
即日起,购买指定生命科学耗材,单笔订单满¥3,000元(含税),即可免费获赠价值约为¥990元的高温高压灭菌单道移液器一支,量程可送,多买多送,送完即止。
活动时间:即日起至2020.9.30
活动说明:
- 订购时请备注活动编码:LQH0720-1和需要的移液器货号
- 不能同时参与此活动与“买VWR袋装吸头送吸头空盒”
- 活动仅针对最终用户,如您是经销商,请与我们联系
- 本活动最终解释权归艾万拓威达优尔国际贸易(上海)有限公司所有。
赠品移液器 | ||
货号 | 描述 | 包装 |
整支高温高压灭菌;采用旋转停止计数系统,方便设定移液体积;符合人体工效学设计,重量轻、推力小 | ||
VWRA613-6591 | 整支灭菌可调量程 0.5-10μl | 1个 |
VWRA613-6601 | 整支灭菌可调量程 1,000-10,000μl | 1个 |
VWRA613-6599 | 整支灭菌可调量程 1,000-5,000μl | 1个 |
VWRA613-6596 | 整支灭菌可调量程 100-1,000μl | 1个 |
VWRA613-6595 | 整支灭菌可调量程10-100μl | 1个 |
VWRA613-6594 | 整支灭菌可调量程200-1000μl | 1个 |
VWRA613-6598 | 整支灭菌可调量程20-20μl | 1个 |
VWRA613-6597 | 整支灭菌可调量程2-20μl | 1个 |
VWRA613-6593 | 整支灭菌可调量程50-200μl | 1个 |
VWRA613-6592 | 整支灭菌可调量程5-50μl | 1个 |
生命科学耗材 | ||
货号 | 描述 | 包装 |
微量离心管 由FDA批准的树脂制造;无DNA酶,RNA酶,DNA和热原;无重金属;最大离心力20,000 RCF;耐受温度范围从-80℃ 到+ 121℃ | ||
VWRA525-1524 | 0.5 ml 微量离心管,自然色 | 1000个 |
VWRA525-1528 | 1.7 ml 微量离心管,自然色 | 1000个 |
VWRA525-1533 | 2.0 ml 微量离心管,自然色,无菌 | 500个 |
PCR管 超薄壁0.35mm,保证最大热传导;无PCR抑制剂和内毒素;不含DNA酶、RNA酶和人类DNA;可高温高压灭菌 | ||
VWRA732-3649 | 0.2ml PCR单管,平盖 | 3000个 |
PCR条 超薄PCR管壁,热传递性能较好;无PCR 抑制剂, 内毒素, DNA酶和RNA酶;内表面均一、不跟试剂反应、批次稳定性好 | ||
VWRA732-3653 | 0.1ml qPCR 8-联管,透明,带超透明盖 | 120个 |
VWRA732-3654 | 0.1ml qPCR 8-联管,白色,带超透明盖 | 120个 |
VWRA732-3652 | 0.2ml PCR 8-联管,透明,带分开的凸盖 | 120个 |
VWRA732-3650 | 0.2ml PCR 8-联管,透明,带平盖 | 120个 |
VWRA732-3651 | 0.2ml PCR 8-联管,透明,带分开的平盖 | 120个 |
VWRA732-3655 | 0.2ml qPCR 8-联管,透明,带超透明盖 | 120个 |
VWRA732-3656 | 0.2ml qPCR 8-联管,白色,带超透明盖 | 120个 |
PCR板 超薄管壁,保证最大热传导;无PCR抑制剂,无内毒素、DNA酶、RNA酶、人类DNA;内表面不跟PCR试剂反应、均匀壁厚,批次间稳定性好 | ||
VWRA734-3328 | 0.1ml,半裙边, 低型 qPCR 96 孔板 | 50个 |
VWRA734-3329 | 0.1ml,半裙边, 低型 qPCR 96 孔白板 | 50个 |
VWRA734-3327 | 0.1ml,半裙边, 低型 qPCR 96 孔板 | 50个 |
VWRA734-3325 | 0.1ml,无裙边, 标准型 PCR 96 孔板 | 50个 |
VWRA734-3326 | 0.2ml,半裙边, 标准型 qPCR 96 孔板 | 50个 |
PCR封板膜 耐受温度从 -20 到 120℃,超透明,方便观察样品;不用于发光和荧光反应;容易贴上,无需使劲按压 | ||
VWRA734-3330 | PCR 96 孔封板膜 | 100个 |
VWRA734-3331 | PCR 96 孔超透明封板膜 | 100个 |
散装吸头 两道密封,热封加上拉链袋封口,避免污染和散落 | ||
VWRA612-6332 | 10μl 通用吸头,带刻度 | 1000个 |
VWRA612-6388 | 10μl 通用吸头,加长,带刻 | 1000个 |
VWRA612-6409 | 10μl 通用吸头,特细,带刻度 | 1000个 |
VWRA612-6478 | 200μl 通用吸头,带刻度 | 1000个 |
VWRA612-6509 | 200μl 通用吸头,加长, 300ul 体积 | 1000个 |
VWRA612-6526 | 1000μl 通用吸头,带刻度 | 1000个 |
VWRA612-6577 | 1250μl 通用吸头,带刻度 | 500个 |
盒装吸头 可高温高压灭菌并可堆叠;铰链盒,方便单手操作;颜色标识不同体积,方便快速识别 | ||
VWRA612-6354 | 10μl 通用吸头,带刻度 | 960个 |
VWRA612-6403 | 10μl 通用吸头,加长,带刻度 | 960个 |
VWRA612-6424 | 10μl 通用吸头,特细 | 960个 |
散装单独包装吸头 采用US FDA 级聚丙烯制造;吸头单独包装 | ||
VWRA612-6598 | 10000 μI 吸头,适配 A & VA-FA 系列移液器 10 ml 和100 - 10000 μI | 100个 |
VWRA612-6597 | 5000 μI 吸头,适配 A & VA-FA 系列移液器 2 ml, 5 ml, 500 - 5000 μI,1000 - 5000 μI | 100个 |
吸头盒 颜色标识不同体积,方便快速识别 | ||
VWRA612-6603 | 10μl 空盒,无吸头 | 10个 |
VWRA612-6604 | 200μl 空盒,无吸头 | 10个 |
VWRA612-6619 | 200μl 加长款空盒,无吸头 | 10个 |
VWRA612-6627 | 1000μl 空盒,无吸头 | 6个 |
VWRA612-6224 | 1250μl 空盒,无吸头 | 6个 |