买VWR移液器送吸头
整支高温高压灭菌;采用旋转停止计数系统,方便设定移液体积;符合人体工效学设计,重量轻、推力小 | 两道密封,热封加上拉链袋封口,避免污染和散落 | ||
移液器货号 | 移液器描述 | 吸头货号 | 吸头描述 |
VWRA613-6625 | 整支灭菌12道移液器 0.5-10 μI | VWRA612-6332 | 10μl 通用吸头,带刻度,1000个/袋 |
VWRA612-6388 | 10μl 通用吸头,加长,带刻,1000个/袋 | ||
VWRA612-6409 | 10μl 通用吸头,特细,带刻度,1000个/袋 | ||
VWRA613-6624 | 整支灭菌12道移液器 30-300 μI | VWRA612-6509 | 200μl 通用吸头,加长, 300ul 体积,1000个/袋 |
VWRA613-6621 | 整支灭菌12道移液器 5-50 μI | VWRA612-6478 | 200μl 通用吸头,带刻度,1000个/袋 |
VWRA613-6620 | 整支灭菌8道移液器 0.5 - 10 μI | VWRA612-6332 | 10μl 通用吸头,带刻度,1000个/袋 |
VWRA612-6388 | 10μl 通用吸头,加长,带刻,1000个/袋 | ||
VWRA612-6409 | 10μl 通用吸头,特细,带刻度,1000个/袋 | ||
VWRA613-6619 | 整支灭菌8道移液器 30 - 300 μI | VWRA612-6509 | 200μl 通用吸头,加长, 300ul 体积,1000个/袋 |
VWRA613-6616 | 整支灭菌8道移液器 5 - 50 μI | VWRA612-6478 | 200μl 通用吸头,带刻度,1000个/袋 |
VWRA613-6591 | 整支灭菌可调量程 0.5-10μl | VWRA612-6332 | 10μl 通用吸头,带刻度,1000个/袋 |
VWRA612-6388 | 10μl 通用吸头,加长,带刻,1000个/袋 | ||
VWRA612-6409 | 10μl 通用吸头,特细,带刻度,1000个/袋 | ||
VWRA613-6596 | 整支灭菌可调量程 100-1,000μl | VWRA612-6526 | 1000μl 通用吸头,带刻度,1000个/袋 |
VWRA613-6595 | 整支灭菌可调量程10-100μl | VWRA612-6478 | 200μl 通用吸头,带刻度,1000个/袋 |
VWRA613-6594 | 整支灭菌可调量程200-1000μl | VWRA612-6526 | 1000μl 通用吸头,带刻度,1000个/袋 |
VWRA613-6598 | 整支灭菌可调量程20-20μl | VWRA612-6478 | 200μl 通用吸头,带刻度,1000个/袋 |
VWRA613-6597 | 整支灭菌可调量程2-20μl | VWRA612-6478 | 200μl 通用吸头,带刻度,1000个/袋 |
VWRA613-6593 | 整支灭菌可调量程50-200μl | VWRA612-6478 | 200μl 通用吸头,带刻度,1000个/袋 |
VWRA613-6592 | 整支灭菌可调量程5-50μl | VWRA612-6478 | 200μl 通用吸头,带刻度,1000个/袋 |