Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
您的会话已过期.为了您的安全,我们已注销您.
您想再次登录吗?
手套,丁腈
供应商: VWR Collection
丁腈,未灭菌,无粉、纹理饰面
可应用于制药、工业、医药和食品实验室。很好地保护手部皮肤。
  • 极耐化学溶剂和脂肪
  • 抓握牢固,尤其是抓握湿润物体
  • 专为乳胶过敏者设计
EN 374, Cat. III, AQL 1,5
可接触食品
* Thickness is double measured
登录查看您的合同价格与可用性.
  Remember me on this device
订单
全部展开 / 全部折叠
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
尺寸 颜色 长度 包装规格 包装规格 VWR目录号 数量
S 蓝色 240 mm 100个/盒 100 VWRI112-2371
M 蓝色 240 mm 100个/盒 100 VWRI112-2372
S 蓝色 240 mm 100/box 100 VWRU82026-423
L 蓝色 240 mm 100个/盒 100 VWRI112-2373
XL 蓝色 240 mm 90个/盒 90 VWRI112-3101
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
生成PDF格式目录页面
规格
左右手通用的/分左右手 左右手通用的
一次性/可重复使用 一次性
有/无粉 无粉
袖口形式 珠状
袖口厚度 0,20 mm*
手指厚度 0,30 mm*
掌心厚度 0,22 mm*
欧洲标准 EN 374
FDA监管 +
写入细节
选择你为证书所找的文章
请注明批号,此处为必填项.未知批号请填"x"
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
或者
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
说明 目录号 Availability 单位 单价 Price Per 数量