Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
您的会话已过期.为了您的安全,我们已注销您.
您想再次登录吗?

MiniStar silverline迷你离心机

供应商: VWR Collection

该离心机设计用于无需高速离心操作的应用,如微量过滤、细胞分离,也可用在冷房。关闭盖子后,转头将迅速加速到最大转速。按下装置正面的按钮,停止操作,然后打开盖子。另外,该装置也可以通过背面的开关进行开启和关闭操作。

  • 金属底座、ABS机身和透明安全盖
  • 静音操作,紧凑设计
  • 数秒内即可完成启动和停止
  • 操作简单,可容纳八支微管和四支管条
订购信息:MiniStar silverline随附8×1.5/2.0 ml转头、4×(8×0,2 ml)条管转头、八个用于0.5 ml的适配器以及八个用于0.4 ml管的适配器。




登录查看您的合同价格与可用性.
  Remember me on this device
 

订单

全部展开 / 全部折叠
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
说明 包装规格 VWR目录号 数量
配备转头和适配器的MiniStar silverline,欧规插头 1 VWRI521-2844
配备转头和适配器的MiniStar silverline,英规插头 1 VWRI521-2845
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
生成PDF格式目录页面

规格

型号 MiniStar silverline
最大容量 8×1.5/2.0 ml管或 4×(8×0.2 ml)管条
最大速度 (min-1) 6000
最大相对离心力 (×g) 2000
噪音电平 (dB(A)) 57
宽度×深度×高度 (mm) 132×155×110
重量 (kg) 0.75

附件

全部展开 / 全部折叠

Accessories
说明 包装规格 VWR目录号 数量
8×1.5/2.0 ml管用转子 1 521-2847
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
生成PDF格式目录页面

写入细节

选择你为证书所找的文章

请注明批号,此处为必填项.未知批号请填"x"

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

或者
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

说明 目录号 Availability 单位 单价 Price Per 数量