Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
您的会话已过期.为了您的安全,我们已注销您.
您想再次登录吗?
1.2ml、2.2ml 深孔板
供应商: VWR Collection
PP
这些深孔板非常适合于机器臂使用。具有光滑的内表面,可确保对整个样品进行移液。
  • 孔上打印字母数字标记
  • 可高温高压灭菌
  • 可使用膜或垫密封
  • 可冷冻至-90℃
登录查看您的合同价格与可用性.
  Remember me on this device
订单
全部展开 / 全部折叠
说明 包装规格 容积 VWR目录号 数量
1,2 ml96孔PP板 10 - VWRI391-0077
2,2 ml96孔PP板 10 2,2 ml VWRI732-0585 Unavailable
unavailable 这种产品不再提供.可以通过搜索VWR上面的目录号来选择替代产品.如果您需要更多的帮助,请致电VWR客户服务部400-821-8006 .
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
生成PDF格式目录页面
写入细节
选择你为证书所找的文章
请注明批号,此处为必填项.未知批号请填"x"
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
或者
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
说明 目录号 Availability 单位 单价 Price Per 数量