Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
您的会话已过期.为了您的安全,我们已注销您.
您想再次登录吗?

生物危险品处理袋

供应商: VWR BRAND (P/L-PRODUCTS USA)

这些结实耐用的袋子非常适合用来处置具有生物危害性、必须首先进行高温高压灭菌的废弃物。

  • 可进行最高135℃的高温高压灭菌
  • 可配备或不配备温度指示器
  • 进行高温高压灭菌前,温度指示器文字为白色,然后为黑色
  • 若出现“内容物已经过高温高压灭菌”文字,则表示成功完成高温高压灭菌
  • 亮红色易于识别,“生物危害”标签清晰可见,带相应的警告标志
PP,厚度50微米,红色

袋子满足ASTM D 299-94A中所述480克拉伸强度试验的要求。




登录查看您的合同价格与可用性.
  Remember me on this device
 

订单

全部展开 / 全部折叠
说明 容量 材质 长度×宽度 包装规格 VWR目录号 数量
Red, with printing sign and temperature indicator NA PP 305×203 mm 400 VWRU14230-910
红色,带打印标志和温度指示器 12 l - 610×305 mm 200 VWRI129-0033
红色,带打印标志和温度指示器 80 l - 890×635 mm 200 VWRI129-0034
红色,带打印标志和温度指示器 260 l - 1219×965 mm 100 VWRI129-0036
Red, with printing sign and temperature indicator 80 l PP 890×635 mm 200 VWRU14220-094
素红色,无打印标志 12 l - 610×305 mm 200 VWRI129-0037
素红色,无打印标志 75 l - 914×610 mm 200 VWRI129-0038
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
生成PDF格式目录页面

写入细节

选择你为证书所找的文章

请注明批号,此处为必填项.未知批号请填"x"

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

或者
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

说明 目录号 Availability 单位 单价 Price Per 数量