Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
您的会话已过期.为了您的安全,我们已注销您.
您想再次登录吗?

实验室瓶,圆形,螺旋盖

供应商: VWR Collection

3.3级硼硅玻璃,PP螺旋盖

经济实用,大量用于实验室。圆形,刻度,DIN GL 32或GL 45螺纹,倾倒环和蓝色PP螺旋盖。

  • 优良的耐化学性
  • 耐高温
  • 热膨胀极小,较耐温度变化
ISO 4796




登录查看您的合同价格与可用性.
  Remember me on this device
 

订单

全部展开 / 全部折叠
容量 螺纹 外径 高度 包装规格 VWR目录号 数量
50 ml GL 32 46 mm 91 mm 10 VWRI215-3261
100 ml GL 45 56 mm 100 mm 10 VWRI215-1592
250 ml GL 45 70 mm 138 mm 10 VWRI215-1593
500 ml GL 45 86 mm 176 mm 10 VWRI215-1594
1000 ml GL 45 101 mm 225 mm 10 VWRI215-1595
5000 ml GL 45 181 mm 330 mm 1 VWRI215-0057
10000 ml GL 45 227 mm 410 mm 1 VWRI215-0058
20000 ml GL 45 288 mm 505 mm 1 VWRI215-0059
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
生成PDF格式目录页面

写入细节

选择你为证书所找的文章

请注明批号,此处为必填项.未知批号请填"x"

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

或者
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

说明 目录号 Availability 单位 单价 Price Per 数量