Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
您的会话已过期.为了您的安全,我们已注销您.
您想再次登录吗?
一次性称量和干燥盘
供应商: VWR Collection
Dishes and pans, made of aluminium.
铝制
结实耐用的一次性盘。非常适合用于通用称量、分配、存储和干燥应用。
  • Compatible with most balances and dryers
  • Oil-free
  • Slightly tapered for easy stacking
Sturdy, disposable dishes and pans. Ideal for general purpose weighing, dispensing, storage and drying applications.
  • 可用于大多数天平和干燥器
  • 无油
  • 略呈锥形,易于堆放
登录查看您的合同价格与可用性.
  Remember me on this device
订单
全部展开 / 全部折叠
Disposable smooth-walled aluminium weighing dishes
说明 容量 内径高度 包装规格 VWR目录号 数量
Smooth-sided, flat bottom, multipurpose 'utility' dish. 30 ml 57×16 mm 100 VWRI611-3658
Smooth-sided, flat bottom, multipurpose 'utility' dish. 140 ml 103×19 mm 100 VWRI611-3659
称量盘 80 ml 70×16 mm 100 VWRI611-1380
Disposable aluminum weighing/drying pans
说明 容量 内径高度 包装规格 VWR目录号 数量
称量盘 40 ml 70×6,3 mm 50 VWRI611-1354
称量盘 50 ml 127×54,8 mm 100 VWRI611-1350
称量盘 60 ml 102×7,9 mm 50 VWRI611-1353
Disposable aluminium drying pans for solids/liquids
说明 容量 内径高度 包装规格 VWR目录号 数量
带孔干燥盘(用于固体) 30 ml 110×9,5 mm 25 VWRI611-1351
带干燥盘(用于液体) 50 ml 110×7,9 mm 25 VWRI611-1352
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
生成PDF格式目录页面
写入细节
选择你为证书所找的文章
请注明批号,此处为必填项.未知批号请填"x"
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
或者
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
说明 目录号 Availability 单位 单价 Price Per 数量