Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
您的会话已过期.为了您的安全,我们已注销您.
您想再次登录吗?
危险位置(防爆型)冷藏柜和冷冻冰箱
供应商: VWR BRAND (P/L-PRODUCTS USA)
VWR 危险位置(防爆型)冰箱符合 NFPA 和 OSHA 危险场所指南 Class 1, Division II, Group C & D。它们不适用于不是防爆设计的常见实验室/房间环境。
  • 鑰匙門鎖和右鉸鏈
  • 用於正密封的磁性門襯墊
  • 高密度聚氨酯泡沫白色紋理的櫥櫃和絕緣門
  • 機械恆溫器密封在UL標準防爆箱內
设备不含内部电气元件,所有外部元件根据 NFPA 和 OSHA 指南进行密封。
訂購信息:不包括電源線。
符合UL/c-UL认证。
登录查看您的合同价格与可用性.
  Remember me on this device
订单
全部展开 / 全部折叠
说明 包装规格 VWR目录号 数量
冷藏柜,ERV-20,115 V 1 VWRU10819-772
冷藏柜,ERV-30,115 V 1 VWRU10819-774
冷藏柜和冷冻冰箱,ERCV-30,115 V 1 VWRU10819-776
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
生成PDF格式目录页面
规格
型号 ERV-20 ERV-30 ERCV-30
容量 (l) 566 850 850 (708 + 142)
温度 (°C) +1...+10 +1...+10 冰箱;
−15...−25 冷凍室
显示 -
除霜 自动 手册
货架/抽屉 1 個可調 和 3 個固定/- 5 個可調/- 3 個可調/-
1 個實體擺門 1 個實心擺門/1 個內部實心擺門 (冷凍室)
门锁
规格 調平腿,重型門把手 調平腿,不銹鋼門把手
外部宽度×深度×高度 (mm) 863×876×1975 908×895×1968 908×920×1968
冷冻剂 無CFC
写入细节
选择你为证书所找的文章
请注明批号,此处为必填项.未知批号请填"x"
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
或者
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
说明 目录号 Availability 单位 单价 Price Per 数量