记忆卡温度计,Traceable
供应商: VWR, part of Avantor
Traceable®
VWRI620-1963EA 5331 CNY
VWRI620-1963
记忆卡温度计,Traceable
温度计 数字温度计
记忆卡读卡器(提供)可插入任何USB端口,即时读取报告。文本报告包括当日日期/时间和传感器读数。
  • 能够存储590万条读数
  • 密封瓶装传感器可实现与冰箱门打开时的温度变化相隔绝
  • 密封瓶内的溶液获得FDA的“一般公认安全”认证
  • 最小/最大功能可显示任意时段的最高/最低读数
  • 用户可设置高低值报警(可视报警和声音报警),最小增量可为0.1 °C
  • 独特的四行显示:可拆卸瓶探头的温度、环境温度、湿度和时间
电缆:2 m)
Certifications: ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1和9001,以及NIST标准可追溯性。
Delivery information: 交付信息:随附探头、电缆、256 mbSD记忆卡、USB记忆卡读卡器、安装磁条、墙壁安装/台架用VELCRO®、三节AA电池、适配器和Traceable校准证书。