重复性移液管,机械式
供应商: VWR
VWR®
VWRI613-2169EA 5166.48 CNY
VWRI613-2169
重复性移液管,机械式
移液管和移液器 重复移液管
该移液管用于分配受污染的液体和挥发性液体。带柱塞的分配器吸头可将气溶胶吸取到到吸头中,确保长期安全使用,避免污染。
  • 柔性:移液管可使用12个吸头尺寸,10个容积调整和120个程序步骤
  • 容积调整范围从1-5500µl
  • 由于其重量轻(85克),因此最适合于长分配系列
  • 人机工程学设计,可单手操作容积选择,装填和分配液体
  • 分配器上可清晰显示不同吸头的容积调整和加量体积