三氯化六铵合钌 98%
供应商: Thermo Scientific
|
Warning
|
ACRO363340010EA
0
CNY
ACRO363340010
ACRO363340050
ACRO363342500
三氯化六铵合钌 98%
三氯化六铵合钌
分子式:
H₁₈Cl₃N₆Ru 分子量: 309,61 g/mol 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00011478 CAS号: 14282-91-8 EINECS: 238-176-8 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Elemental Analysis | ≥97.5 % |