吡啶硫酮钠 40% (w / w) 在水溶液中
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: 2-硫代-1-氧化吡啶1-羟基-2-吡啶硫酮2-巯基吡啶-1-氧化物
ACRO257740010EA 0 CNY
ACRO257740050 ACRO257740025 ACRO257740010
吡啶硫酮钠 40% (w / w) 在水溶液中
吡啶硫酮钠
分子式: C₅H₄NNaOS
分子量: 149,15 g/mol
溶点: –30 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD01941547
CAS号: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
UN号: 3082
ADR: 9,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow to amber Solution
pH 8.5 to 10.5 (10 % at 20°C)
Titration with HClO4 40 to 42 %