2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB2912-25GEA 0 CNY
TCIAB2912-25G
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid
分子式: C₉H₇NO₃
分子量: 177,1568 g/mol
MDL编号: MFCD02180388
CAS号: 4865-84-3
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/91/28934391.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C