雌酚酮 ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
Synonyms:
雌酮
, 3-羟基雌甾-1,3,5(10)-三烯-17-酮
, 雌(三烯酚)酮
TCIAE0026-1GEA
175
CNY
TCIAE0026-1G
TCIAE0026-5G
雌酚酮 ≥98.0% (通过HPLC)
雌酚酮
分子式:
C₁₈H₂₂O₂ |
MDL编号:
MFCD00003620 CAS号: 53-16-7 EINECS: 200-164-5 |
![]() |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | +161.0 to +168.0 deg (C=1, Dioxane) |
Solubility in Dioxane | very faint turbidity |