5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-ylamine ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA1513-5GEA 0 CNY
TCIAA1513-5G
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-ylamine ≥97.0% (通过滴定分析)
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-ylamine
分子式: C₆H₄ClN₃S
分子量: 185,6341 g/mol
MDL编号: MFCD00465908
CAS号: 30536-19-7
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/76/28929576.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C