1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAT2617-5GEA
0
CNY
TCIAT2617-5G
TCIAT2617-25G
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97.0% (通过GC)
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
分子式:
C₉H₁₆N₂O₂ 分子量: 184,24 g/mol 沸点: 125°C |
MDL编号:
MFCD00190247 CAS号: 63074-07-7 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |