异山梨醇二甲醚 99%
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 1,4:3,6-二脱水山梨醇 2,5-二甲醚1,4:3,6-二脱水-2,5-二-O-甲基-D-葡糖醇异山梨醇二甲醚2,5-二-O-甲基-1,4:3,6-二脱水-D-葡糖醇
ACRO369910250EA 0 CNY
ACRO369910250 ACRO369911000
异山梨醇二甲醚 99%
异山梨醇二甲醚
分子式: C₈H₁₄O₄
分子量: 174,20 g/mol
沸点: 93…95 °C (,1hPa)
闪点: 120 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064828
CAS号: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %