环己基二苯基磷 98%
Warning
ACRO406100050EA 0 CNY
ACRO406100050 ACRO406100010
环己基二苯基磷 98%
环己基二苯基磷
分子式: C₁₈H₂₁P
分子量: 268,33 g/mol
溶点: 53 °C
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00046360
CAS号: 6372-42-5
EINECS: 228-904-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
GC ≥97.5 %