TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAA1861-5GEA 760 CNY
TCIAA1861-5G TCIAA1861-1G
TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
分子式: C₁₀H₁₅BF₄N₆O
分子量: 322,1 g/mol
存储条件: Refrigerator
CAS号: 873798-09-5
UN号: 1759
ADR: 8,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/65/28929965.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %