苯并三氮唑-N,N,N′,N′-四甲基脲六氟磷酸酯 ≥98.0% (通过HPLC) coupling agent for peptides synthesis
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
N,N,N′,N′-四甲基-O-(1H-苯并三氮唑)六氟磷酸脲
, HBTU
TCIAB1657-5GEA
0
CNY
TCIAB1657-5G
TCIAB1657-100G
TCIAB1657-25G
苯并三氮唑-N,N,N′,N′-四甲基脲六氟磷酸酯 ≥98.0% (通过HPLC) coupling agent for peptides synthesis
苯并三氮唑-N,N,N′,N′-四甲基脲六氟磷酸酯
分子式:
C₁₁H₁₆F₆N₅OP 分子量: 379,2 g/mol |
MDL编号:
MFCD00075445 CAS号: 94790-37-1 EINECS: 423-020-5 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |