4-溴-1,8-萘二甲酸酐 ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB0858-25GEA
0
CNY
TCIAB0858-25G
XXXXB0858-25G
TCIAB0858-5G
4-溴-1,8-萘二甲酸酐 ≥95.0% (通过滴定分析)
4-溴-1,8-萘二甲酸酐
分子式:
C₁₂H₅BrO₃ 分子量: 277,0703 g/mol |
MDL编号:
MFCD00006927 CAS号: 81-86-7 EINECS: 201-382-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystaline |
Purity (Methanolysis Method) | min. 95.0 % |
Melting point | 218.0 to 224.0 deg-C |