7-氧杂二环[2.2.1]庚烷 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
Synonyms:
1,4-环氧环己烷
TCIAE0508-25MLEA
0
CNY
TCIAE0508-25ML
TCIAE0508-5ML
7-氧杂二环[2.2.1]庚烷 ≥98.0% (通过GC)
7-氧杂二环[2.2.1]庚烷
分子式:
C₆H₁₀O 分子量: 98,15 g/mol 沸点: 120°C 闪点: 13°C |
MDL编号:
MFCD00082342 CAS号: 279-49-2 EINECS: 205-998-3 UN号: 1993 ADR: 3,II |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |