3-Bromo-2,4-dimethyl-5-phenylthiophene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2677-5GEA
0
CNY
TCIAB2677-5G
TCIAB2677-1G
3-Bromo-2,4-dimethyl-5-phenylthiophene ≥98.0% (通过GC)
3-Bromo-2,4-dimethyl-5-phenylthiophene
分子式:
C₁₂H₁₁BrS 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD08276302 CAS号: 362513-28-8 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |