1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone ≥98.0% (以总氮计)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA0314-5GEA 0 CNY
TCIAA0314-5G
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone ≥98.0% (以总氮计)
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone
分子式: C₁₄H₉NO₃
分子量: 239,23 g/mol
MDL编号: MFCD00001223
CAS号: 116-85-8
EINECS: 204-163-0
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/49/28927749.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 218.0 deg-C