L-谷氨酸 γ-苄酯 99%
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: L-谷氨酸-5-苄酯
ACRO225670050EA 0 CNY
ACRO225670250 ACRO225670010 ACRO225670050
L-谷氨酸 γ-苄酯 99%
L-谷氨酸 γ-苄酯
分子式: C₁₂H₁₅NO₄
分子量: 237,3 g/mol
溶点: 162…167 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00002633
CAS号: 1676-73-9
EINECS: 216-826-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +26° to +29° (20°C, 589 nm) (c=2, 1N HCl)