二环己基氯化膦 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1658-5GEA 0 CNY
TCIAC1658-5G TCIAC1658-1G
二环己基氯化膦 ≥97.0% (通过滴定分析)
二环己基氯化膦
分子式: C₁₂H₂₂ClP
分子量: 232,73 g/mol
沸点: 166°C
MDL编号: MFCD00014294
CAS号: 16523-54-9
UN号: 3265
ADR: 8,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/72/28938872.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %