二苯基磷氧 97%
供应商: Thermo Scientific
Warning
ACRO310120010EA 0 CNY
ACRO310120050 ACRO310120010
二苯基磷氧 97%
二苯基磷氧
分子式: C₁₂H₁₁OP
分子量: 202,20 g/mol
溶点: 50…57 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002079
CAS号: 4559-70-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
GC ≥96.0 %