2-吡嗪羧酸甲酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM2015-5GEA 0 CNY
TCIAM2015-5G TCIAM2015-25G
2-吡嗪羧酸甲酯 ≥98.0% (通过GC)
2-吡嗪羧酸甲酯
分子式: C₆H₆N₂O₂
分子量: 138,13 g/mol
沸点: 104°C
MDL编号: MFCD00014611
CAS号: 6164-79-0
EINECS: 228-198-6
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/52/28987952.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C