3-氨基-5-羟基吡唑 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAA1589-25GEA
0
CNY
TCIAA1589-25G
TCIAA1589-5G
3-氨基-5-羟基吡唑 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
3-氨基-5-羟基吡唑
分子式:
C₃H₅N₃O 分子量: 99,09 g/mol |
MDL编号:
MFCD00022384 CAS号: 6126-22-3 EINECS: 228-095-6 |
产品技术规格
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |