氧化环戊烯 98%
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-环氧环戊烷6-氧杂双环[3.1.0]己烷
ACRO348520250EA 0 CNY
ACRO348520250 ACRO348521000
氧化环戊烯 98%
氧化环戊烯
分子式: C₅H₈O
分子量: 84,12 g/mol
沸点: 102 °C (760 mmHg)
密度: 0,964 g/cm³
闪点: 10 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00005161
CAS号: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
UN号: 1993
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %