甲基二苯基氧化膦 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD2445-10GEA 0 CNY
TCIAD2445-10G
甲基二苯基氧化膦 ≥98.0% (通过GC)
甲基二苯基氧化膦
分子式: C₁₃H₁₃OP
分子量: 216,22 g/mol
沸点: 180°C
MDL编号: MFCD00002081
CAS号: 2129-89-7
EINECS: 218-346-8
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/69/28979369.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency