3,5-Dibromo-1-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD2724-25GEA
0
CNY
TCIAD2724-25G
TCIAD2724-5G
3,5-Dibromo-1-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (通过GC)
3,5-Dibromo-1-(trimethylsilyl)benzene
分子式:
C₉H₁₂Br₂Si 分子量: 308,0851 g/mol |
MDL编号:
MFCD03844787 CAS号: 17878-23-8 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 38.0 to 42.0 deg-C |