1-溴-4-(三甲基硅基)苯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB3357-25GEA 0 CNY
TCIAB3357-25G TCIAB3357-5G
1-溴-4-(三甲基硅基)苯 ≥97.0% (通过GC)
1-溴-4-(三甲基硅基)苯
分子式: C₉H₁₃BrSi
分子量: 229,1890 g/mol
沸点: 230°C
闪点: 96°C
MDL编号: MFCD00094165
CAS号: 6999-03-7
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/46/28934746.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %