1,2-环氧-3-苯氧基丙烷 99%
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 苯基缩水甘油醚2,3-环氧丙基苯醚缩水甘油基苯基醚
ACRO135350500EA 0 CNY
ACRO135350500 ACRO135352500
1,2-环氧-3-苯氧基丙烷 99%
1,2-环氧-3-苯氧基丙烷
分子式: C₉H₁₀O₂
分子量: 150,18 g/mol
沸点: 245 °C (760 mmHg)
溶点: 3,5 °C
密度: 1,1 g/cm³
闪点: 115 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005133
CAS号: 122-60-1
EINECS: 204-557-2
ADR: 6.1,
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5295 to 1.5315 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %