3'-Amino-4'-methoxyacetanilide ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
ABCRAB136303.0500
3'-Amino-4'-methoxyacetanilide ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
3'-Amino-4'-methoxyacetanilide
分子式: C₉H₁₂N₂O₂
分子量: 180,2000 g/mol
MDL编号: MFCD00008676
CAS号: 6375-47-9
EINECS: 228-938-8
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/22/28928822.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %