三甲基硅乙酸酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAA1567-25MLEA 295 CNY
TCIAA1567-25ML TCIAA1567-250ML
三甲基硅乙酸酯 ≥98.0% (通过GC)
三甲基硅乙酸酯
分子式: C₅H₁₂O₂Si
分子量: 132,24 g/mol
闪点: 4°C
MDL编号: MFCD00008695
CAS号: 2754-27-0
EINECS: 220-404-2
UN号: 1993
ADR: 3,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/75/28929675.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %