异氰基乙酸乙酯 97%
供应商: Thermo Scientific
Warning
ACRO299550050EA 0 CNY
ACRO299550050 ACRO299550250 ACRO299551000
异氰基乙酸乙酯 97%
异氰基乙酸乙酯
分子式: C₅H₇NO₂
分子量: 113,12
沸点: 194…196 °C (760 mmHg)
密度: 1,03 g/cm³
闪点: 84 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000007
CAS号: 2999-46-4
EINECS: 221-077-9
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear amber to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %