异氰基乙酸甲酯 95% tech.
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO219000250EA 0 CNY
ACRO219000250 ACRO219000050
异氰基乙酸甲酯 95% tech.
异氰基乙酸甲酯
分子式: C₄H₅NO₂
分子量: 99,09
沸点: 75…76 °C (10 mmHg)
密度: 1,09 g/cm³
闪点: 84 °C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00000006
CAS号: 39687-95-1
EINECS: 254-593-8
UN号: 2922
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4161 to 1.4191 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %