N-乙基咔唑 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAE0071-500GEA 855 CNY
TCIAE0071-500G TCIAE0071-25G
N-乙基咔唑 ≥97.0% (通过GC)
N-乙基咔唑
分子式: C₁₄H₁₃N
分子量: 195,27 g/mol
沸点: 166°C
MDL编号: MFCD00004967
CAS号: 86-28-2
EINECS: 201-660-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/75/28967675.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C