2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸 97%
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO400290050EA 0 CNY
ACRO400290050 ACRO400290500
2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸 97%
2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸
分子式: C₇H₁₃NO₄S
分子量: 207,25 g/mol
溶点: 195 °C (dec.)
闪点: 160 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007522
CAS号: 15214-89-8
EINECS: 239-268-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder or chips and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %