N,N′-双(亚水杨基)乙二胺 ≥99.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 二亚水杨基乙二胺N,N′-双水杨醛缩乙二胺
TCIAH0199-25GEA 325 CNY
TCIAH0199-25G TCIAH0199-500G
N,N′-双(亚水杨基)乙二胺 ≥99.0% (通过滴定分析)
N,N′-双(亚水杨基)乙二胺
分子式: C₁₆H₁₆N₂O₂
分子量: 268,31 g/mol
MDL编号: MFCD00002244
CAS号: 94-93-9
EINECS: 202-376-3
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/45/28970245.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 126.0 to 128.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency