烯丙基三氟硼酸钾 ≥97.0% (W)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAP1480-1GEA 0 CNY
TCIAP1480-1G TCIAP1480-5G
烯丙基三氟硼酸钾 ≥97.0% (W)
烯丙基三氟硼酸钾
分子式: C₃H₅BF₃K
分子量: 147,976 g/mol
MDL编号: MFCD07368222
CAS号: 233664-53-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/19/28992119.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric) min. 97.0 %